Colonne, PD SpinTrap™ G-25
Fournisseur: Cytiva
28-9180-04
28-9180-04EA 323 EUR InStock
28-9180-04
Colonne, PD SpinTrap™ G-25
Colonnes pour chromatographie
PD SpinTrap G-25 est une colonne à usage unique pour le nettoyage de grosses biomolécules.
  • Taux de récupération élevé (70 à 90%, en fonction des biomolécules)
  • Idéale pour la désalinisation, l'échange de tampon et l'élimination des composés de faible poids moléculaire
  • Haute capacité de désalinisation (>85%) ; préremplies avec ~600 µl de milieu Sephadex™ G-25
  • Préparation d'échantillons dans la plage de 100 à 180 µl sans dilution des échantillons
  • Pour une utilisation avec une microcentrifugeuse standard
PD SpinTrap G-25 est une colonne de microspin à usage unique conçue pour le dessalage et l'échange de tampons d'échantillons biologiques à l'aide d'une microcentrifugeuse standard. La colonne est pré-remplie avec environ 600 µL de résine Sephadex G-25 et le matériau de la colonne est du polypropylène biocompatible.
Information de livraison: Instructions supplied with the columns.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité