Colonnes, PD MiniTrap™ G-10
Fournisseur: Cytiva
28-9180-10
28-9180-10EA 398 EUR InStock
28-9180-10
Colonnes, PD MiniTrap™ G-10
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes PD MiniTrap G-10 sont des colonnes de gravité préemballées à usage unique pour l'échange de tampon et le nettoyage d'échantillons biologiques, par exemple des peptides, des petites protéines et des oligosaccharides.
  • Préremplies avec le milieu Sephadex™ G-10 pour une élimination efficace des contaminants tels que les sels, les colorants et les marqueurs radioactifs
  • Capacité de désalinisation élevée – système de purification superflu
  • Préparation d'échantillons dans la plage de volume de 100 à 300 µl
  • Stables avec les tampons couramment utilisés
Les colonnes gravitaires PD MiniTrap G-10 permettent un dessalage et un échange de tampon rapides et simples sans avoir recours à un système de purification. Les colonnes PD MiniTrap G-10 font partie de la plateforme Trap, qui répond au besoin de préparation flexible et à petite échelle de protéines et de peptides avant analyse.
Pour une plus grande échelle, veuillez utiliser les colonnes PD MidiTrap G-10.
Information de livraison: Instructions are supplied with the columns.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité