Colonnes, PD MidiTrap™ G-10
Fournisseur: Cytiva
28-9180-11
28-9180-11EA 443 EUR InStock
28-9180-11
Colonnes, PD MidiTrap™ G-10
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes PD MidiTrap G-10 sont des colonnes gravitaires préemballées à usage unique pour l'échange de tampon et le nettoyage d'échantillons biologiques, par exemple de peptides, de petites protéines et d'oligosaccharides.
  • Préremplies avec le milieu Sephadex™ G-10 pour une élimination efficace des contaminants tels que les sels, les colorants et les marqueurs radioactifs
  • Capacité de désalinisation élevée – système de purification superflu
  • Préparation d'échantillons dans la plage de volume de 400 à 1000 µl
  • Stables avec les tampons couramment utilisés
Les colonnes de gravité PD MidiTrap G-10 permettent un dessalage et un échange de tampon rapides et simples sans avoir besoin d'un système de purification. Les colonnes PD MiniTrap G-10 sont préemballées et conçues pour un nettoyage rapide et pratique des échantillons de petites protéines, peptides, oligosaccharides et autres petites biomolécules (>700 Mr).
Pour une échelle plus petite, veuillez utiliser les colonnes PD MiniTrap G-10 (300 μl).
Information de livraison: Instructions are supplied with the columns.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité