Disposable columns prepacked, Sepharose™ His SpinTrap™ kit
Fournisseur: Cytiva
28-9321-71
28-9321-71EA 462 EUR InStock
28-9321-71
Disposable columns prepacked, Sepharose™ His SpinTrap™ kit
Colonnes pour chromatographie
His SpinTrap™ is a prepacked, single use spin column for purifying histidine-tagged proteins by immobilised metal ion affinity chromatography (IMAC) and rapid expression screening.
  • Ni Sepharose™ High Performance in prepacked spin columns
  • Yields up to 750 µg pure protein per column
  • Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates
Information de livraison: Kit contains one pack of His SpinTrap™ and one pack of His buffer kit.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité