HiPrep Q FF Columns, Cytiva
Fournisseur: Cytiva
28-9365-43
28-9365-43EA 712 EUR InStock
28-9365-43
HiPrep Q FF Columns, Cytiva
Colonnes pour chromatographie
HiPrep Q FF is a strong anion exchanger prepacked with Q Sepharose Fast Flow, ready-to-use for fast, preparative separations of proteins and other biomolecules using ion exchange (IEX) chromatography.
  • HiPrep columns provide fast, reliable, and reproducible preparative ion exchange separations
  • Good flow rates and high capacity
  • The industry standard for ion exchange chromatography
Compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as ÄKTA design. Use a weak ion exchanger if the selectivity of a strong ion exchanger is insufficient.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité