Gels précoulés, gel DIGE
Fournisseur: Cytiva
28-9374-51
28-9374-51EA 589 EUR InStock
28-9374-51
Gels précoulés, gel DIGE
Gels d'électrophorèse Gels pré-coulés
Le gel DIGE est un gel de polyacrylamide précoulé à 12,5% dans une cassette en verre à faible fluorescence pour une électrophorèse 2-D de deuxième dimension et spécialement mise au point pour l'analyse DIGE 2-D. Le gel DIGE et le kit de tampons DIGE sont des outils visant à augmenter la qualité, la reproductibilité et la commodité de 2-D DIGE à l'aide du système Ettan™ DIGE.
  • Produits prêts à l'emploi à longue durée de vie qui vous fait gagner du temps en éliminant la nécessité de fabriquer des tampons, des gels coulés et des plaques de verre de lavage
  • Fournissent des cartes de spots à haute sensibilité et haute résolution de qualité égale par rapport aux gels de polyacrylamide coulés sur site
  • Fonctionne avec le kit de tampons DIGE dans des cartes de spots avec une reproductibilité plus élevée par rapport aux gels de polyacrylamide coulés sur site
Information de livraison: Notez que ce produit peut être expédié dans les 30 jours avant la date d'expiration. Pour plus d'informations sur les dates d'expiration spécifiques à un lot, contactez le service technique de Avantor.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité