28-9425-44
28-9425-44EA
628
EUR
InStock
28-9425-44
Kit illustra™ triplePrep
Réactifs pour acides nucléiques
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit illustra™ triplePrep est conçu pour isoler et purifier rapidement l'ADN génomique (ADNg), l'ARN total et l'ensemble des protéines dénaturées à haut rendement à partir de tissu animal non divisé et de cellules de mammifères. Cette gestion du travail rationnalisé réduit le nombre d'étapes à effectuer et permet ainsi une préparation des trois analytes en moins d'une heure.
- Isolement de l'ADNg, de l'ARN total et de l'ensemble des protéines dénaturées à partir d'échantillons de tissus non divisés et d'échantillons de cellules en moins d'une heure
- Corrélation directe entre les données de l'ADN, de l'ARN et des protéines issues du même échantillon
- Gestion du travail flexible facilitant l'isolement de deux ou des trois analytes
The purification process involves minimal shearing resulting in the production of 5 to 10 μg of good quality, intact genomic DNA from a 200 μl sample. Input sample volumes can vary from 50 μl to 1 ml. The method uses a simple genomic DNA purification protocol that uses chaotropic agents to extract DNA from blood cells, denature protein components, and promote the selective binding of DNA to a column-based, novel silica membrane. The elution volume can be modified as necessary to obtain the appropriate genomic DNA concentration for most downstream molecular biological applications.
Informations de commande: Kit contains lysis buffer type 15 (75 ml), wash buffer type 6 (12 ml), elution buffer type 5 (12 ml), elution buffer type 9 (7,5 ml), protein precipitation buffer type 1 (2×17,5 m)l, one vial DNase I, DNase reaction buffer type 1 (1,4 ml), illustra Mini columns (50X DNA), illustra Mini columns (50X RNA), collection tubes (200) and an instruction booklet.
Information de livraison: Kit contains illustra blood genomicPrep spin columns prepacked with a novel silica membrane, lyophilised proteinase K powder, lysis solution, wash and elution buffers, microcentrifuge collection tubes, a full protocol booklet, and a detachable, quick reference protocol card.
Attention: Yields and purities of gDNA, total RNA, and total denatured proteins can vary with user and depend on the nature and condition of the input sample.