Sodium férédétate
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
280233VEA 35 EUR InStock
280233V
Sodium férédétate
Sodium férédétate
Formule: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078215
Numéro CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (EDTA) 66 - 71 %
Assay (calculated as Fe(III)) 12.5 - 14.0 %
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité