Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals

28040.291EA 44.2 EUR InStock
28040.291
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté


Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité