tétra-Sodium diphosphate décahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28053.295EA 82.2 EUR InStock
28053.295
tétra-Sodium diphosphate décahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Formule: Na₄P₂O₇·10H₂O
Point de fusion: 990 °C
Densité: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149200
Numéro CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité