Sodium métasilicate pentahydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
28092.290EA 35.8 EUR InStock
28092.290
Sodium métasilicate pentahydraté, TECHNICAL
Sodium métasilicate pentahydraté
Formule: Na₂SiO₃·5H₂O
Point de fusion: 72.2 °C
Densité: 1.749 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149176
Numéro CAS: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
ONU: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08716
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité