Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium dodécyle sulfate (SDS), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

2811.1000EA 0 EUR InStock
2811.1000
Sodium dodécyle sulfate (SDS), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium dodécyle sulfate (SDS)


Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Point de fusion: 204…207 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=0e75e4cb513a3918705c3a22ed84990028901799&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité