Sodium sulfate ≥99.5%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
28116.293EA 102 EUR InStock
28116.293
Sodium sulfate ≥99.5%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=dd38378860ce26369584ae2c1cf647eb1fe63fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Absence for pesticide residues Passes test
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Loss on ignition (600°C) Max. 0.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité