di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
28174.260EA 112 EUR InStock
28174.260
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté
Formule: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1.818 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150035
Numéro CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Loss on drying (150°C) Max. 17.0 %
C2O4 (Oxalate) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité