Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB)
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
281751-10
281751-10EA 251 EUR InStock
281751-10
Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB)
Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB)
Formule: C₁₂H₁₈Cl₄N₄
Numéro MDL: MFCD00012969
Numéro CAS: 7411-49-6
EINECS: 231-018-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité