Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Acide 1-octanesulfonique sel de sodium 98,0 HPLC, Ionpair, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Sodium octane-1-sulphonate

2818-05EA 210.06 EUR InStock
2818-05
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium 98,0 HPLC, Ionpair, J.T.Baker®
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium


Formule: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216.28 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (as C₈H₁₇SO₃Na) (by acidimetry) ≥98.0 %
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..