Sodium tétraphénylborate ≥99.5% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
28187.138EA 189 EUR InStock
28187.138
Sodium tétraphénylborate ≥99.5% pour analyses
Sodium tétraphénylborate
Formule: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342,22 g/mol
Point de fusion: > 400 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011494
Numéro CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité