Strontium chlorure hexahydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28321.268EA 99 EUR InStock
28321.268
Strontium chlorure hexahydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Strontium chlorure hexahydraté
Formule: SrCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149865
Numéro CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Insolubility in water Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 25 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 150 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité