Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Talc, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

28454.360EA 53.3 EUR InStock
28454.360
Talc, TECHNICAL
Talc


Formule: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Point de fusion: > 1200 °C
Densité: 2.58…2.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792903
Numéro CAS: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on ignition Max. 10 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité