Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogène peroxyde 6% (p/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

285175CEA 52.3 EUR InStock
285175C
Hydrogène peroxyde 6% (p/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Hydrogène peroxyde


Formule: H₂O₂
Densité: 1.022 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (W/V) Min. 6 %
Density (20/4) About 1.020
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité