Acid hematoxylin solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
2852-100ML
2852-100MLEA 104 EUR InStock
2852-100ML
Acid hematoxylin solution, Sigma-Aldrich®
Acid hematoxylin solution
Nuclear counterstain. Included as a component in the Sigma Fetal Hemoglobin Procedure 285.
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité