Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥98% pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28529.186EA 194 EUR InStock
28529.186
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥98% pour la synthèse
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Melting point 168 - 174 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité