Eosine B (bleuâtre) 1 g/l en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
2853-100ML
2853-100MLEA 99.1 EUR InStock
2853-100ML
Eosine B (bleuâtre) 1 g/l en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Eosine B (bleuâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité