Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le toluène 90% (v/v)/méthanol 10% (v/v), AVS TITRINORM solution volumétrique

Danger

28532.267EA 69 EUR InStock
28532.267
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le toluène 90% (v/v)/méthanol 10% (v/v), AVS TITRINORM solution volumétrique
Tétrabutylammonium hydroxyde


Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité