Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans un mélage propanol-2:eau (90:10) % (v/v), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
28533.261EA 59.3 EUR InStock
28533.261
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans un mélage propanol-2:eau (90:10) % (v/v), AVS TITRINORM solution volumétrique
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité