Ether diéthylique ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol 1.5 - 2.5%
2854-25EA 79.63 EUR InStock
2854-25
Ether diéthylique ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Ether diéthylique
Especially intended for use as an HPLC and TLC solvent. Stabilized with ethanol. Filtered through a 0.2 µm element.
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.5 %
Alcohol (C₂H₅OH)(by GC) (preservative)(v/v) 1.5 - 2.5 %
Color (APHA) ≤10
Peroxide (as H₂O₂)(at time of packaging) ≤0.0005 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 215 nm ≤1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 230 nm ≤0.30
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 254 nm ≤0.08
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 280 nm ≤0.01
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm ≤0.005
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité