Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraéthylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

28540.130EA 0 EUR InStock
28540.130
Tétraéthylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse, TECHNICAL
Tétraéthylammonium hydroxyde


Formule: C₈H₂₁NO
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 20 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité