Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraméthylammonium hydroxyde 5% en solution aqueuse

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

28561.187EA 0 EUR InStock
28561.187
Tétraméthylammonium hydroxyde 5% en solution aqueuse
Tétraméthylammonium hydroxyde


Formule: C₄H₁₃NO
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité