Tétrahydrofuranne ≥99.8%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
2858-25EA 276.61 EUR InStock
2858-25
Tétrahydrofuranne ≥99.8%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 65 °C (101.325 kPa)
Point de fusion: –108.3 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –14.00 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 99.8 %
Assay (C₄H₈O) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Peroxide (as H₂O₂) ≤0.015 %
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Water (H₂O)(by KF, coulometric) ≤0.03 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 212 nm ≤1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 225 nm ≤0.50
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 250 nm ≤0.17
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm ≤0.01
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité