Fetal Hemoglobin Kit, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ600 (more info.)
285C-1KT
285C-1KTEA 172 EUR InStock
285C-1KT
Fetal Hemoglobin Kit, Sigma-Aldrich®
Fetal Hemoglobin Kit
Amyloid protein is detected in tissue with Congo red, a metachromatic stain. Staining is intensified by pretreatment of tissue with alkaline sodium chloride.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
  • sufficient for 50 manual assays
Kit component also available separately
Citrate Phosphate Buffer Concentrate 100 mL (2851)
Acid hematoxylin solution 50 mL (852)
Eosin B solution, 0.1% aqueous solution 50 mL (2853)
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité