Thioacétamide
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
28600.183EA 0 EUR InStock
28600.183
Thioacétamide
Thioacétamide
Formule: CH₃CSNH₂
Point de fusion: 113…114 °C
Densité: 1.336 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité