Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiamine chlorhydrate, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

28605.180EA 31.2 EUR InStock
28605.180
Thiamine chlorhydrate, TECHNICAL
Thiamine chlorhydrate


Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Point de fusion: 252 °C
Densité: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité