1-Allyl-2-thiourée ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
28630.153EA 87.6 EUR InStock
28630.153
1-Allyl-2-thiourée ≥97%, TECHNICAL
Allylthiourea
Formule: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Point d'ébullition: 191 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74 °C
Densité: 1.219 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004940
Numéro CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité