o-Tolidine 0,1% 1.6 M solution hydrochlorique suivant la norme NF T 90-010
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidine
28672.294EA 129 EUR InStock
28672.294
o-Tolidine 0,1% 1.6 M solution hydrochlorique suivant la norme NF T 90-010
o-Tolidine
Dosage de l'oxygène ou du chlore libre
Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212.29 g/mol
Point d'ébullition: 361
Numéro MDL: MFCD00014773
Numéro CAS: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
ONU: 1760
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité