Isohexane (mélange d'isomères), GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 2-Methylpentane
287206AEA 87.1 EUR InStock
287206A
Isohexane (mélange d'isomères), GPR RECTAPUR®
Isohexane (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 60
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0.653 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: −33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
ONU: 1208
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119484651-34
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
n-Hexane Max. 5 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Total S (Sulphur) Max. 50 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité