2',7'-Dichlorofluorescin diacetate ≥94% (par HPLC), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: H2DCFDA, 2,7-Dichlorodihydrofluorescein diacetate, DCDHF diacetate
Packaged under inert gas.
287810-100
287810-100EA 180 EUR InStock
287810-100
2',7'-Dichlorofluorescin diacetate ≥94% (par HPLC), Calbiochem®
2',7'-Dichlorofluorescin diacetate
A cell permeable fluorogenic probe used for the detection of reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (NO) and for the determination of the degree of overall oxidative stress.
Formule: C₂₄H₁₆Cl₂O₇
MW: 487,285 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00128955
Numéro CAS: 4091-99-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥94%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité