2',5'-Didesoxyadénosine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
288104-1
288104-1EA 142 EUR InStock
288104-1
2',5'-Didesoxyadénosine, Millipore®
2',5'-Didesoxyadénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₂
Numéro MDL: MFCD00210904
Numéro CAS: 6698-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité