L(-)-Tryptophane ≥99% pour biochimie
Fournisseur: VWR Chemicals
28821.131EA 169 EUR InStock
28821.131
L(-)-Tryptophane ≥99% pour biochimie
L(-)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 290 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064340
Numéro CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HClO4) (on dried substance) ≥ 99 %
Identification (IR) Passes test
Identification (specific rotation) Passes test
Appearance of solution (10 g/l; HCl 1 M) Clear and colourless
Specif. opt. rotation (10 g/l; on dried) -33.0 - -30.0 °
Ninhydrin-positive substances (any) ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive subst. (NH4 (570 nm)) ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (total) ≤ 0.5 %
Cl (Chloride) ≤ 200 ppm
SO4 (Sulphate) ≤ 300 ppm
Fe (Iron) ≤ 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité