Gel de silice pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, Haute Pureté convient à la chromatographie sur couche mince (CCM), Supelco®
Fournisseur: Merck
288500-1KG
288500-1KGEA 157 EUR InStock
288500-1KG
Gel de silice pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, Haute Pureté convient à la chromatographie sur couche mince (CCM), Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité