Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
2890-03EA 346.26 EUR InStock
2890-03
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté
Formule: H₂PtCl₆·6H₂O
Point de fusion: 150 °C
Densité: 2.434 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149910
Numéro CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
ONU: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Solubility in Alcohol Passes Test
Assay (as Pt) ≥37.50 %
Alkalies and Other Salts (as SO₄) ≤0.05 %
Suitability for Potassium Determination Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité