Vanadyle sulfate pentahydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28900.180EA 189 EUR InStock
28900.180
Vanadyle sulfate pentahydraté, TECHNICAL
Vanadyle sulfate pentahydraté
Formule: VOSO₄·5H₂O
MW: 253,08 g/mol
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149933
Numéro CAS: 12439-96-2
EINECS: 248-652-7
ONU: 2931
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité