Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Solvant Stoddard, 150…200 °C, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Mineral spirits, Stoddard solvent

28963.368EA 77.4 EUR InStock
28963.368
Solvant Stoddard, 150…200 °C, TECHNICAL
Solvant Stoddard


Point d'ébullition: 150…200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.77 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Numéro CAS: 64742-48-9
EINECS: 919-857-5
ONU: 1268
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119463258-33
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive index (20°C) 1.425 - 1.450
Benzene Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité