Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Dimethylbenzene

28975.291EA 54.1 EUR InStock
28975.291 28975.325 28975.360 28975.462 28975.553 28975.950
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Xylène (mélange d'isomères)


Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 140
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
ONU: 1307
ADR: 3 III
ATTEINDRE: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (mix of 3 isomers + ethylbenzene) Min. 98.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 137 - 141 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.865 - 0.867
Density (20/20) 0.866 - 0.869
Refractive index (20°C) 1.495 - 1.499
Substances coloured by H2SO4 Max. 1600 APHA
Benzene Max. 0.02 %
Ethylbenzene Max. 25 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 5 ppm
Thiophene Max. 1 ppm
Toluene Max. 1.0 %
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..