p-Xylène ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28984.292EA 55 EUR InStock
28984.292
p-Xylène ≥99%, GPR RECTAPUR®
p-Xylène
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Point d'ébullition: 138.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Boiling point 137 - 139 °C
Solidification point 12 - 14 °C
Refractive index (20°C) 1.495 - 1.499
Evaporation residue Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité