29-0220-94
29-0220-94EA
8600
EUR
InStock
29-0220-94
Systèmes de purification des protéines, ÄKTA™ start
Protéines purification
Protein Purification Equipment
ÄKTA start is an easy to use chromatography system that automates manual purification procedures using, for example, HiTrap columns. It offers an entry level chromatography solution for the preparative purification of proteins at lab scale.
- Écran tactile intuitif et contrôle en temps réel
- Solution compacte pour la purification des protéines en une seule étape rapide et fiable
- Méthodes de démarrage rapide et modèles pour les techniques de purification classiques
- Options d'injection de l'échantillon et de collecte de fractions
Le système est facile à utiliser et dispose d'une conception intuitive, d'une zone de travail orientée vers l'avant, d'une voie de passage visible et d'une interface conviviale. ÄKTA™ start simplifie la purification des protéines grâce à un démarrage rapide prédéfini et des modèles de méthode modifiables, un contrôle et une visualisation en temps réel et des opérations à un clic, ainsi qu'un format portable et compacte adapté aux opérations en chambre froide. L'instrument peut être commandé soit en mode autonome à l'aide de l'écran tactile, soit via le logiciel UNICORN™ start sur un ordinateur.
ÄKTA™ start prend en charge les techniques de chromatographie couramment utilisées comme la désalinisation/l'échange de tampon, l'affinité, la filtration de gel et l'échange d'ions. ÄKTA™ start permet d'effectuer des applications types telles que purification de protéines avec marqueurs d'affinité, anticorps, protéines natives ou non marquées et nettoyage des échantillons.
Frac30, un collecteur de fraction rond, est contrôlé par un écran tactile ÄKTA™ start ou par le logiciel UNICORN™ start sur un ordinateur. Frac30 vous permet de collecter jusqu'à 30 fractions et prend en charge quatre tailles de tubes, allant de 1,5 ml à 15 ml. Les fractions peuvent être prélevées dans des volumes allant de 0,5 ml à 15 ml. L'ensemble du portoir du collecteur de fraction rack peut être transféré au besoin.
Le logiciel de contrôle du système UNICORN™, spécialement conçu pour ÄKTA™ start, comprend une carte d'images de processus pour une surveillance en temps réel, un éditeur de méthodes intuitif et des modules d'évaluation.
Certifications: CE compliant.
Informations de commande: Main instrument includes stand-alone system with accessory box and user documentation. Fraction collector (Frac30) and UNICORN™ start software are optional modules. Please contact your local Avantor sales office for further information.