Pump tubing for AKTA flux
Fournisseur: Cytiva
29-0609-48
29-0609-48EA 573 EUR InStock
29-0609-48
Pump tubing for AKTA flux
Tuyaux Transfer Tubing
Pump tubing for AKTA flux, AKTA flux is a versatile cross flow filtration system for sample concentration and diafiltration (buffer exchange) as well as cell harvest and clarification.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité