Hydrophobic interaction chromatography columns, HiTrap™ Capto™ HIC selection kit
Fournisseur: Cytiva
29-3210-87
29-3210-87EA 715 EUR InStock
29-3210-87
Hydrophobic interaction chromatography columns, HiTrap™ Capto™ HIC selection kit
Colonnes pour chromatographie
The Capto hydrophobic interaction chromatography (HIC) selection kit has a set of five 1 ml ready-to-use HiTrap™ columns for resin screening and small-scale protein purification. The HiTrap™ Capto HIC selection kit is useful in process development or research applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité