Zinc ≥99.8%, en poudre grossière, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
29068.236EA 121 EUR InStock
29068.236
Zinc ≥99.8%, en poudre grossière, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Zinc
Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Point d'ébullition: 907 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 419.5 °C
Densité: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
ONU: 1436
ADR: 4.3 (4.2),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité