Zinc acétate dihydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
29087.298EA 52.2 EUR InStock
29087.298
Zinc acétate dihydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité