Distributeur pour film Parafilm® M, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5833-0001
291-0013EA 151 EUR InStock
291-0013
Distributeur pour film Parafilm® M, Nalgene®
Distributeurs de film d'étanchéité
Pour stocker à l'abri de la poussière et de découper des films Parafilm® M.
  • Stockage de deux rouleaux de 50 mm ou d'un rouleau de 100 mm de largeur
  • Nettoyage aisé
  • En acrylique transparent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité